Learn More
p-Tolunitrile, 98+%
Codice prodotto. 10554091 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
100 g
250 g
1 kg
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
1kg
250g
5g
Codice prodotto. 10554091
Marca: Thermo Scientific Acros 158022500
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 104-85-8 | C8H7N | 117.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 104-85-8
Formula molecolare C8H7N
Molecular Weight (g/mol) 117.15
Numero MDL MFCD00001827
InChI Key VCZNNAKNUVJVGX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo p-tolunitrile, 4-cyanotoluene, benzonitrile, 4-methyl, 4-tolunitrile, p-methylbenzonitrile, p-toluonitrile, p-cyanotoluene, p-tolylnitrile, p-tolunitril, p-toluenenitrile
PubChem CID 7724
IUPAC Name 4-methylbenzonitrile
SMILES CC1=CC=C(C=C1)C#N
Specifica
Materiale o nome chimico p-Tolunitrile
Nota nome 98%
Punto di fusione 26.0°C to 28.0°C
Densità 0.9800g/mL
Punti di ebollizione 103.0°C to 106.0°C (20.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 85°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3C6H4CN
Indice di rifrazione 1.5285 to 1.5305
Quantità 250 g
Beilstein 09, 489
Indice di Merck 15, 9698
Gravità specifica 0.98
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Peso formulazione 117.15
Percent Purity 98+%
Forma fisica Viscous Liquid