Learn More
p-Toluoyl chloride, 99%
Codice prodotto. 11423067
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2500 g
Dimensione della confezione:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11423067 100 g 100g
11433067 500 g 500g
11443067 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11423067 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A15581.22
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 874-60-2 | C8H7ClO | 154.593 g/mol
p-Toluoyl chloride was used to prepare antigen, Tolyl-amido-human serum albumin. It is used as a reagent to synthesize (+)-Yashabushitriol, derivatives of Desloratadine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
p-Toluoyl chloride was used to prepare antigen, Tolyl-amido-human serum albumin. It is used as a reagent to synthesize (+)-Yashabushitriol, derivatives of Desloratadine.
Solubility
Reacts with water alcohol.
Notes
Store at room temperature. Incompatible with oxidizing agent, acids, bases, active metals, alcohols, amines.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 874-60-2
Formula molecolare C8H7ClO
Molecular Weight (g/mol) 154.593
Numero MDL MFCD00000696
InChI Key NQUVCRCCRXRJCK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo p-toluoyl chloride, benzoyl chloride, 4-methyl, p-methylbenzoyl chloride, 4-toluoyl chloride, p-toluyl chloride, p-toluic acid chloride, 4-methylbenzoic acid chloride, 4-methylbenzoylchloride, 4-methyl-benzoyl chloride, unii-092e36pwl4
PubChem CID 13405
IUPAC Name 4-methylbenzoyl chloride
SMILES CC1=CC=C(C=C1)C(=O)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico p-Toluoyl Chloride
Punto di fusione °C to 2°C
Densità 1.169
Punti di ebollizione 225°C to 227°C
Punto d'infiammabilità 82°C (179°F)
Intervallo percentuale saggio 99%
Indice di rifrazione 1.553
Quantità 100 g
Numero UN UN3265
Beilstein 471492
Sensibilità Moisture sensitive
Informazioni di solubilità Reacts with water alcohol.
Peso formulazione 154.6
Percent Purity 99%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • p-Toluoyl chloride
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-methyl-Benzoyl chloride