Learn More
p-Toluoyl Chloride, TRC
Codice prodotto. 30453177
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
Dimensione della confezione:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30453177 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30453177 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCT536400100G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico p-Toluoyl Chloride
CAS 874-60-2
Formula molecolare C8H7ClO
Quantità 100 g
Sinonimo 4-Methylbenzoyl Chloride, 4-Methylbenzenecarbonyl Chloride, 4-Methylbenzoic Acid Chloride, 4-Methylbenzoyl Chloride, 4-Toluoyl Chloride, p-Methylbenzoyl Chloride, p-Toluic Acid Chloride, p-Toluyl Chloride
InChI Formula InChI=1S/C8H7ClO/c1-6-2-4-7(5-3-6)8(9)10/h2-5H,1H3
SMILES Cc1ccc(cc1)C(=O)Cl
IUPAC Name 4-methylbenzoyl chloride
Molecular Weight (g/mol) 154.59
Peso formulazione 154.0185