Learn More
p-Tolyl chloroformate, 97%
Codice prodotto. 10442651 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10442651 5 g Bottiglia in vetro 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10442651 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 314560050
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 937-62-2 | C8H7ClO2 | 170.6 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Coupling reagent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico p-Tolyl chloroformate
Nota nome 97%
CAS 937-62-2
Colore Colorless
Densità 1.1800g/mL
Punti di ebollizione 99.5°C (20.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 86°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C8H7ClO2
Formula lineare ClCO2C6H4CH3
Indice di rifrazione 1.5080 to 1.5100
Numero MDL MFCD00013255
Quantità 5 g
Gravità specifica 1.18
Sinonimo p-tolyl chloroformate, 4-methylphenyl chloroformate, p-tolylchloroformate, tolyl chloroformate, 4-tolylchloroformate, p-tolyl-chloroformate, 4-tolyl chloroformate, p-tolyl carbonochloridate, p-methylphenyl chloroformate
InChI Key XOFZPIYYMJUNRG-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=CC=C(C=C1)OC(=O)Cl
IUPAC Name (4-methylphenyl) carbonochloridate
Molecular Weight (g/mol) 170.6
PubChem CID 70304
Peso formulazione 170.6
Percent Purity 97%
Forma fisica Liquid
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.