Learn More
p-Tolyl isocyanate, 99%
Codice prodotto. 11460094
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
10g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11460094 50 g 50g
11450094 10 g 10g
11454000 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11460094 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A13577.18
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 06-08-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 622-58-2 | C8H7NO | 133.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 622-58-2
Formula molecolare C8H7NO
Molecular Weight (g/mol) 133.15
Numero MDL MFCD00002029
InChI Key MGYGFNQQGAQEON-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo p-tolyl isocyanate, 4-tolyl isocyanate, 4-methylphenyl isocyanate, p-isocyanatotoluene, 4-isocyanatotoluene, p-toluene isocyanate, p-methylphenyl isocyanate, benzene, 1-isocyanato-4-methyl, p-tolylisocyanate, 1-isocyanato-4-methyl-benzene
PubChem CID 69325
ChEBI CHEBI:53732
IUPAC Name 1-isocyanato-4-methylbenzene
SMILES CC1=CC=C(C=C1)N=C=O
Specifica
Materiale o nome chimico p-Tolyl isocyanate
Densità 1.059
Punti di ebollizione 70°C to 72°C (10 mmHg)
Punto d'infiammabilità 66°C (150°F)
Odore Pungent
Indice di rifrazione 1.532
Quantità 50 g
Numero UN UN2206
Beilstein 471494
Sensibilità Moisture sensitive; May form a precipitate
Peso formulazione 133.15
Percent Purity 99%