Learn More
p-Tolyl isocyanate, 99%
Codice prodotto. 10193790 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10193790 25 g Bottiglia in vetro 25g
10559063 5 g Bottiglia in vetro 5g
10205930 100 g Bottiglia in vetro 100g
11925681 500 g Bottiglia in vetro 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10193790 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 162520250
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 622-58-2 | C8H7NO | 133.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 622-58-2
Formula molecolare C8H7NO
Molecular Weight (g/mol) 133.15
InChI Key MGYGFNQQGAQEON-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo p-tolyl isocyanate, 4-tolyl isocyanate, 4-methylphenyl isocyanate, p-isocyanatotoluene, 4-isocyanatotoluene, p-toluene isocyanate, p-methylphenyl isocyanate, benzene, 1-isocyanato-4-methyl, p-tolylisocyanate, 1-isocyanato-4-methyl-benzene
PubChem CID 69325
ChEBI CHEBI:53732
IUPAC Name 1-isocyanato-4-methylbenzene
SMILES CC1=CC=C(C=C1)N=C=O
Specifica
Materiale o nome chimico p-Tolyl isocyanate
Colore Brown
Densità 1.0560g/mL
Punti di ebollizione 70.0°C to 72.0°C (10.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 66°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3C6H4NCO
Indice di rifrazione 1.5301 to 1.5321
Quantità 25 g
Beilstein 12,955
Gravità specifica 1.056
Peso formulazione 133.15
Percent Purity 99%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • p-Tolyl isocyanate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 1
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1C
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H330-Letale se inalato.
  • H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.