Learn More
p-Tolylmagnesium bromide, approx. 0.5M solution in diethyl ether, AcroSeal™
Codice prodotto. 10433464 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
800 mL
Imballaggio:
AcroSeal™ Glass bottle
Dimensione della confezione:
100mL
800mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10433464 100 mL AcroSeal™ Glass bottle 100mL
10683395 800 mL AcroSeal™ Glass bottle 800mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10433464 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 426761000
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 14-12-2026
Aggiungi al carrello
p-Tolylmagnesium bromide, approx. 0.5M solution in diethyl ether, AcroSeal, Quantity: 800mL, Packaging: AcroSeal Glass bottle, Molecular Weight: 195.34, CAS: 4294-57-9, 60-29-7, Density: 0.8660g/mL, Flash Point: -40 deg.C, Formula Weight: 195.34 | CAS: 4294-57-9 | C7H7BrMg | 195.34 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 4294-57-9 , 60-29-7
Formula molecolare C7H7BrMg
Molecular Weight (g/mol) 195.34
Numero MDL MFCD00000040
InChI Key ZRJNGFJIBZKXTP-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo p-tolylmagnesium bromide, magnesium, bromo 4-methylphenyl, 4-methylphenylmagnesium bromide, bromo 4-methylphenyl magnesium, 4-tolylmagnesium bromide, 4-toluylmagnesium bromide, p-tolyl-magnesium bromide, 4-tolyl magnesium bromide, 4-methylphenylmagnesiumbromide, p-methylphenylmagnesium bromide, grignard reagent
PubChem CID 3644322
IUPAC Name magnesium;methylbenzene;bromide
SMILES CC1=CC=C([Mg]Br)C=C1
Specifica
Materiale o nome chimico p-Tolylmagnesium bromide
Densità 0.8660g/mL
Punto d'infiammabilità -40°C
Imballaggio AcroSeal™ Glass bottle
Formula lineare CH3C6H4MgBr
Quantità 100 mL
Gravità specifica 0.866
Peso formulazione 195.34
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • p-Tolylmagnesium bromide, ca. 0.4M(10%) solution in diethyl ether
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H224-Liquido e vapori altamente infiammabili.
  • EUH014-Reagisce violentemente con l'acqua.
  • EUH019-Può formare perossidi esplosivi.
  • EUH066-L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P233-Tenere il recipiente ben chiuso.
  • P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
  • P243-Prendere precauzioni contro le scariche elettrostatiche.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P402+P404-Conservare in luogo asciutto e in recipiente chiuso.
  • P403+P235-Conservare in luogo fresco e ben ventilato.