Learn More
p-Tolylmagnesium chloride, 2M (31 wt.%) solution in THF, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3523553
Click to view available options
Quantità:
100 mL
800 mL
Imballaggio:
AcroSeal™ Glass bottle
696-61-7, 109-99-9
C7H7ClMg
150.888
MFCD00672097
BLMRDOZWELZHDX-UHFFFAOYSA-M
p-tolylmagnesium chloride, magnesium, chloro 4-methylphenyl, 4-tolylmagnesium chloride, 4-tolyl-magnesium chloride, 4-methylphenylmagnesium chloride, ybpfqofspmwgka-uhfffaoysa-m, p-tolylmagnesium chloride solution, 1.0 m in thf
11829629
magnesium;methylbenzene;chloride
CC1=CC=[C-]C=C1.[Mg+2].[Cl-]
696-61-7, 109-99-9
C7H7ClMg
150.888
MFCD00672097
BLMRDOZWELZHDX-UHFFFAOYSA-M
p-tolylmagnesium chloride, magnesium, chloro 4-methylphenyl, 4-tolylmagnesium chloride, 4-tolyl-magnesium chloride, 4-methylphenylmagnesium chloride, ybpfqofspmwgka-uhfffaoysa-m, p-tolylmagnesium chloride solution, 1.0 m in thf
11829629
magnesium;methylbenzene;chloride
CC1=CC=[C-]C=C1.[Mg+2].[Cl-]
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico p-Tolylmagnesium chloride
Colore Undesignated
Nota nome 2M solution in THF
Formula lineare CH3C6H4MgCl
Concentrazione 2 to 2.2M
Densità 1.0000g/mL
Peso formulazione 150.89
Imballaggio AcroSeal™ Glass bottle
Gravità specifica 1
Quantità 100 mL
Punto d'infiammabilità −17°C
Forma fisica Solution
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • p-Tolylmagnesium chloride, 2M (31 wt.%) solution in THF
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • cancerogenicità Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • EUH014-Reagisce violentemente con l'acqua.
  • EUH019-Può formare perossidi esplosivi.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.