Learn More
p-Tyramine, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Tyramine |
| Note sul grado di purezza | HPLC |
| Quantità | 25 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C8H11NO/c9-6-5-7-1-3-8(10)4-2-7/h1-4,10H,5-6,9H2 |
| Peso formulazione | 137.0841 |
| Percent Purity | >95% |