Learn More
p-Xylene, 99%, pure
Codice prodotto. 10716591 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 mL
1 L
2.5 L
10 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Plastic Drum
Unit Size:
10L
1L
2.50L
500mL
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Product Code. 10716591
Brand: Thermo Scientific Acros 158775000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
CAS: 106-42-3 | C8H10 | 106.17 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 106-42-3
Formula molecolare C8H10
Molecular Weight (g/mol) 106.17
Numero MDL MFCD00008556
InChI Key URLKBWYHVLBVBO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo p-xylene, para-xylene, 1,4-dimethylbenzene, p-methyltoluene, p-dimethylbenzene, p-xylol, benzene, 1,4-dimethyl, 4-xylene, chromar, 4-methyltoluene
PubChem CID 7809
ChEBI CHEBI:27417
IUPAC Name 1,4-xylene
SMILES CC1=CC=C(C)C=C1
Specifications
Materiale o nome chimico p-Xylene
Punto di fusione 13.0°C
Colore Colorless to Yellow
Densità 0.8660g/mL
Punti di ebollizione 138.0°C
Quantità 500 mL
Punto d'infiammabilità 25°C
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Bottiglia in vetro
Forma fisica Liquido
Indice di rifrazione 1.4940 to 1.4960
Intervallo percentuale saggio 99%
Gravità specifica 0.866
Formula lineare C6H4(CH3)2
Viscosità 0.648 mPa.s (20°C)
Beilstein 05, 382
Indice di Merck 15, 10278
Informazioni di solubilità Solubility in water: 0.2g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol, ether and most organic, solvents
Peso formulazione 106.17
Percent Purity 99%
Grado Pure
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • p-Xylene
Signal Word
  • Pericolo
Hazard Category
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
  • Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Hazard Statement
  • H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Precautionary Statement
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.