Learn More
p-Xylene, 99%, for spectroscopy
Codice prodotto. 10056000 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 L
Imballaggio:
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10056000 1 L Glass Bottle 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.
Codice prodotto. 10056000 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 422670010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    262.00€
    254.00€ / 1L
    Risparmia 8.00€
    3% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 26-11-2026
Aggiungi al carrello
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.
CAS: 106-42-3 | C8H10 | 106.17 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
For fluorescence/luminescence spectroscopy, For UV/VIS spectroscopy
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Punti di ebollizione 138.0°C
Materiale o nome chimico p-Xylene
Punto di fusione 13.0°C
Nota nome scintillation grade, 99%
CAS 106-42-3
Forma fisica Liquid
Densità 0.8660g/mL
Quantità 1 L
Punto d'infiammabilità 25°C
Intervallo percentuale saggio 99%
Spettro a infrarossi Authentic
Formula molecolare C8H10
Formula lineare C6H4(CH3)2
Numero MDL MFCD00008556
Beilstein 05, 382
Indice di Merck 15, 10278
Imballaggio Glass Bottle
Sinonimo 1, 4-Dimethylbenzene
Informazioni di solubilità Solubility in water: 0.2g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol, ether and most organic, solvents
InChI Key URLKBWYHVLBVBO-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=CC=C(C)C=C1
IUPAC Name 1,4-xylene
Molecular Weight (g/mol) 106.17
PubChem CID 7809
ChEBI CHEBI:27417
Peso formulazione 106.17
Percent Purity 99%
Grado Spectroscopy
Gravità specifica 0.866
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • p-Xylene
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
  • Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.