Specifica
| Punto di fusione | 13°C |
| CAS | 106-42-3 |
| Colore | Colorless |
| Quantità | 500 mL |
| Imballaggio | Amber Glass Bottle |
| Forma fisica | Liquido |
| Formula molecolare | C8H10 |
| Pressione del vapore | 8mbar at 20°C |
| Numero MDL | MFCD00008556 |
| Viscosità | 0.648 mPaS ( at 20°C) |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- p-Xylene
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
- Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Liquido infiammabile Categoria 3
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- H312-Nocivo per contatto con la pelle.
- H332-Nocivo se inalato.
- H226-Liquido e vapori infiammabili.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.