Learn More
p-Xylene, TRC
Codice prodotto. 30453287
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mL
Dimensione della confezione:
250mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30453287 250 mL 250mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.
Codice prodotto. 30453287 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCX749410250ML
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico p-Xylene (1,4-Dimethylbenzene)
CAS 106-42-3
Formula molecolare C8 H10
Quantità 250 mL
Sinonimo Benzene','1,4-dimethyl-, p-Xylene (8CI), 1,4-Dimethylbenzene, 1,4-Xylene, 4-Methyltoluene, NSC 72419, p-Dimethylbenzene, p-Methyltoluene, p-Phenylenebis(methylene), p-Xylol
InChI Formula InChI=1S/C8H10/c1-7-3-5-8(2)6-4-7/h3-6H,1-2H3
SMILES Cc1ccc(C)cc1
IUPAC Name 1,4-xylene
Molecular Weight (g/mol) 106.16
Peso formulazione 106.0783