Learn More
p-Xylene, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | p-Xylene (1,4-Dimethylbenzene) |
| CAS | 106-42-3 |
| Formula molecolare | C8 H10 |
| Quantità | 1 L |
| Sinonimo | Benzene','1,4-dimethyl-, p-Xylene (8CI), 1,4-Dimethylbenzene, 1,4-Xylene, 4-Methyltoluene, NSC 72419, p-Dimethylbenzene, p-Methyltoluene, p-Phenylenebis(methylene), p-Xylol |
| InChI Formula | InChI=1S/C8H10/c1-7-3-5-8(2)6-4-7/h3-6H,1-2H3 |
| SMILES | Cc1ccc(C)cc1 |
| IUPAC Name | 1,4-xylene |
| Molecular Weight (g/mol) | 106.16 |
| Peso formulazione | 106.0783 |