Learn More
p-Xylylenediamine, 97%
Codice prodotto. 11367925
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2 g
10 g
50 g
Dimensione della confezione:
10g
2g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11367925 50 g 50g
11347925 2 g 2g
11357925 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11367925 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L02995.18
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 539-48-0 | C8H12N2 | 136.198 g/mol
p-Xylylenediamine is
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
p-Xylylenediamine is
Solubility
Soluble in water.
Notes
Air Sensitive. Incompatible with air, carbondioxide and oxidizing agents. Store underdry inert gas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 539-48-0
Formula molecolare C8H12N2
Molecular Weight (g/mol) 136.198
Numero MDL MFCD00009821
InChI Key ISKQADXMHQSTHK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo p-xylylenediamine, 1,4-phenylenedimethanamine, 1,4-bis aminomethyl benzene, 1,4-benzenedimethanamine, 1,4-xylylenediamine, p-xylylendiamine, 4-aminomethylbenzylamine, p-xylylendiamine czech, p-phenylenebis methylamine, 4-aminomethyl phenyl methanamine
PubChem CID 68315
IUPAC Name [4-(aminomethyl)phenyl]methanamine
SMILES C1=CC(=CC=C1CN)CN
Specifica
Materiale o nome chimico p-Xylylenediamine
Punto di fusione 59°C to 63°C
Punti di ebollizione 230°C (10 mmHg)
Punto d'infiammabilità 134°C (273°F)
Quantità 50 g
Numero UN UN3259
Beilstein 2206190
Sensibilità Air Sensitive
Informazioni di solubilità Soluble in water.
Peso formulazione 136.2
Percent Purity 97%