Learn More
Texwipe™ CleanTip™ Swabs: Foam Series
Codice prodotto. 15772416 Sfoglia Tutto Texwipe Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Stile punta:
Flexible
Rigid
Lunghezza (sistema metrico) maniglia:
92.5 mm
101.8 mm
105.8 mm
106 mm
Diametro (sistema metrico) punta:
4.8 mm
6.7 mm
12.7 mm
15 mm
19.2 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 100
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Stile punta Lunghezza (sistema metrico) maniglia Diametro (sistema metrico) punta unitSize
15772416 Flexible 105.8 mm 19.2 mm pezzi 100
15762416 Rigid 106 mm 15 mm pezzi 100
15683814 Flexible 92.5 mm 6.7 mm pezzi 100
15792416 Rigid 101.8 mm 12.7 mm pezzi 100
15782416 Flexible 92.5 mm 4.8 mm pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 15772416 Fornitore Texwipe™ N. del fornitore TX708A
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Certified to be silicone-free
High performance for applications requiring sorbency, low particle generation and solvent resistance.
  • High-grade, closed-cell polyurethane foam offers high performance for applications requiring sorbency, low particle generation, and solvent resistance
  • Softness and low abrasion protect delicate components
  • Foam head on flexible and rigid paddle, both with chemical-resistant polypropylene handles
  • Constructed from the cleanest materials available and manufactured in a cleanroom using state-of-the-art processes and equipment
  • High-precision automated process guarantees consistent performance, sizing and cleanliness
  • Silicone-free Bag-Within-A-Bag™ packaging consists of a solvent-resistant, thermally sealed exterior bag that protects the inner bags containing the swabs
  • Each outer bag is individually lot-coded for easy traceability and quality control
Specifica
Struttura Rigid head paddle, long, easy-grip handle
Diametro (sistema imperiale) maniglia 0.26 in.
Lunghezza (sistema imperiale) 5.205 in.
Da utilizzare con (applicazione) Applying and removing lubricants, adhesives and other solutions in a critical clean environment, scrubbing recessed areas, removal of excess materials, debris, cleaning intersecting surfaces and joints
Colore maniglia Light Green
Product Type Swab
Diametro (sistema metrico) maniglia 6.6 mm
Lunghezza (sistema metrico) 132.2 mm
Lunghezza (sistema imperiale) maniglia 4.154 in.
Lunghezza (sistema metrico) maniglia 105.8 mm
Materiale Foam
Forma Circular
Spessore (sistema metrico) 9.4 mm
Lunghezza punta (sistema imperiale) 1.04 in.
Tipo di maniglia Long, easy-grip
Length (Metric) Tip 26.4 mm
Larghezza (sistema metrico) punta 6.6 mm
Larghezza (sistema imperiale) punta 0.12 in.
Diametro (sistema metrico) punta 19.2 mm
Diametro (sistema imperiale) punta 0.756 in.
Tipo di adesivo Thermal
Materiale maniglia Polypropylene
Stile punta Flexible
Tip Material Polyurethane Foam