Learn More
Eppendorf™ ep Dualfilter T.I.P.S.™ BioBased Reloads - Filter Pipette Tips
Sfoglia Tutto Eppendorf Prodotti
Descrizione
- Migliorate l'impronta di carbonio del vostro laboratorio e passate a epT.I.P.S.™ BioBased nelle nuove varianti di Reload Eppendorf.
- EppendorfReload variantsQuesti puntali per pipetta sono prodotti con materie prime riciclate di seconda generazione, derivate esclusivamente da flussi di rifiuti e residui della produzione di olio vegetale, ad esempio olio utilizzato per la cottura.
- Riducete considerevolmente il volume dei rifiuti del vostro laboratorio – utilizzate Reloads al posto dei Racks monouso
- Sostenibilità certificata – il nostro stabilimento di produzione è certificato ISCC PLUS (International Sustainability & Carbon Certification) per consentire la tracciabilità sull'intera catena di approvvigionamento
- Puntali per pipetta con certificazione ACT (Accountability, Consistency, and Transparency) – l'ente di validazione indipendente per la valutazione della sostenibilità dei prodotti
- Materiale premium, di qualità e purezza certificate: ottenete un'integrità dei campioni eccezionale grazie all'assenza di additivi lubrificanti, plastificanti e biocidi Certificati di purezza specifici per lotto rilasciati da un laboratorio indipendente possono essere scaricati dal sito internet di Eppendorf
- Certificati generici sulla qualità per quanto riguarda il rispetto degli standard e dei requisiti generici di qualità di Eppendorf
- Disponibili nei volumi da 10 μL a 1.250 μL nella versione lunga in Reloads da utilizzarsi con epT.I.P.S.™ Box 2.0.
- Disponibili come epT.I.P.S.™ BioBased Biopur™, ep Dualfilter T.I.P.S.™ BioBased PCR clean and sterile, ep Dualfilter T.I.P.S.™ SealMax™ BioBased Biopur™
Specifica
Specifica
| Volume (sistema metrico) | 0.1 to 10 μL M |
| Filtrato | Con filtro |
| Sterilità | Sterile |
| Colore | Colorless |
| Autoclavabile | Not Autoclavable |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 1.57 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 40 mm |
| Certificazione/Conformità | Lot-specific Certificate |
| Dichiarazioni di pulizia | PCR Clean and Sterile |
| Formato | Ricarica |
| Vedi altri risultati |