Learn More
P005091, MedChemExpress
Codice prodotto. 16496866
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
50mg
5mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16496866 100 mg 100mg
16432817 50 mg 50mg
16429287 5 mg 5mg
16426738 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 16496866 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY15667
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 24-11-2026
MedChemExpress P005091 is a selective and potent inhibitor of ubiquitin-specific protease 7 (USP7) with an EC50 of 4.2 μM.
P005091 is a selective and potent inhibitor of ubiquitin-specific protease 7 (USP7) with an EC50 of 4.2 μM.
Specifica
Materiale o nome chimico P005091
Forma fisica Solid
CAS 882257-11-6
Colore Light Nude
Quantità 100 mg
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C12H7Cl2NO3S2
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-programmed cell death
Sinonimo P5091
Informazioni di solubilità DMSO : 25 mg/mL (71.79 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC(C1=CC([N+]([O-])=O)=C(SC2=CC=CC(Cl)=C2Cl)S1)=O
Molecular Weight (g/mol) 348.22
Peso formulazione 348.22
Percent Purity 98.65%
Grado Research
Research purposes only