Learn More
p107 Antibody, CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™
Descrizione
p107 Polyclonal antibody specifically detects p107 in Human samples. It is validated for Western Blot,Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Specifica
Specifica
| Antigene | p107 |
| Applicazioni | Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence |
| Classificazione | Polyclonal |
| Coniugato | CoraFluor 1 |
| Formulazione | PBS |
| Alias gene | cellular protein 107,107 kDa retinoblastoma-associated protein, cp107, p107MGC40006, PRB1, retinoblastoma-like 1 (p107), retinoblastoma-like protein 1 |
| Specie ospite | Rabbit |
| Immunogeno | Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human p107 fragment. |
| Metodo di purificazione | Antigen and protein A Affinity-purified |
| Quantità | 0.1 mL |
| Vedi altri risultati |