missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

p14ARF/CDKN2A Antibody, Novus Biologicals™

Codice prodotto. 18621319 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 μg
25 μg
Dimensione della confezione:
100µL
25µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18621319 25 μg 25µL
18635268 100 μg 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 18621319 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP30552125ul
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 01-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello

missing translation for 'validMainframeMsg'

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Rabbit Polyclonal Antibody

p14ARF/CDKN2A Polyclonal specifically detects p14ARF/CDKN2A in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antigene p14ARF/CDKN2A
Applicazioni Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Classificazione Polyclonal
Coniugato Unconjugated
Diluizione Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 0.25-2 μg/mL
Formulazione PBS, pH 7.2, containing 40% glycerol
Alias gene ARF, CDK4 inhibitor p16-INK4, CDK4IP14ARF, CDKN2, cell cycle negative regulator beta, CMM2P16-INK4A, Cyclin-dependent kinase 4 inhibitor A, cyclin-dependent kinase inhibitor 2A, cyclin-dependent kinase inhibitor 2A (melanoma, p16, inhibits CDK4), INK4, INK4A, MLMP16INK4, MTS-1, MTS1P14, Multiple tumor suppressor 1, p14, p14ARF, p16, p16-INK4, p16INK4a, p16-INK4a, P19, p19ARF, TP16
Specie ospite Rabbit
Immunogeno This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to amino acids: LVTLRIRRACGPPRVRVFVVHIPRLTGEWAAPGAPAAVALVLMLLRSQRLGQQPLPRRPGHDDGQRPS
Metodo di purificazione Affinity purified
Quantità 25 μg
Status giuridico RUO
Disciplina di ricerca ABC Transporters, Cancer, Cell Biology, Cell Cycle and Replication, Chromatin Research, DNA Repair, Hypoxia, MAP Kinase Signaling, Neuroscience, p53 Pathway, Transcription Factors and Regulators, Tumor Suppressors
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 1029
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Product Type Antibody
Forma Purified
Isotype IgG
Linea di prodotti Novus
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.