Learn More
Thermo Scientific Chemicals p21-Activated Kinase Inhibitor III, IPA-3
Codice prodotto. 15497099
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15497099 10 mg 10mg
15487099 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15497099 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore J65848.MA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 05-01-2027
Aggiungi al carrello
Acts as an allosteric inhibitor of Pak1
Acts as an allosteric inhibitor of Pak1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 42521-82-4
Formula molecolare C20H14O2S2
Sinonimo PAK Inhibitor III; 1,1′-Disulfanediylbis(naphthalen-2-ol)
Specifica
Quantità 10 mg
Descrizione Yellow
Content And Storage -30°C to -10°C
Da utilizzare con (applicazione) Acts as an allosteric inhibitor of Pak1
Peso formulazione 350.50g/mol
Sensibilità Light Sensitive
Solubilità Soluble in DMSO or ethanol; Insoluble in water
Product Type Signal Transduction Reagent
Forma Solid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • p21-Activated Kinase Inhibitor III, IPA-3
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,1-Dithiodi-2-naphthol