Learn More
P2RY10 293T Cell Overexpression Lysate (Denatured), Abnova
Codice prodotto. 16198782
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 μL
Dimensione della confezione:
100µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
16198782 100 μL 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16198782 Fornitore Abnova N. del fornitore H00027334T01.100uL
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Western Blotting
Specifica
Linea cellulare 293T
Da utilizzare con (applicazione) Western Blot
Descrizione P2RY10 293T Cell Transient Overexpression Lysate(Denatured)
N. accesso geni BC051875
Peso molecolare 37.4
Intervallo di pH 6.8
Plasmide pCMV-P2RY10 full-length
Analisi di controllo qualità Transient overexpression cell Lysate was tested with Anti-P2RY10 antibody (H00027334-B01) by western blotting
Quantità 100 μL
Tampone di conservazione 1X Sample Buffer (50 mM Tris-HCl, 2% SDS, 10% glycerol, 300 mM 2-mercaptoethanol, 0.01% Bromophenol blue)
Specie ospite Human
Content And Storage Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.