Learn More
P2RY13 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Specifica
Antigene | P2RY13 |
---|---|
Concentrazione | 0.38 mg/mL |
Applicazioni | Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
Classificazione | Polyclonal |
Coniugato | Unconjugated |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Price | Quantity & Availability | |||||
16899854
|
Proteintech
20335-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Spedizione stimata: 14-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16889854
|
Proteintech
20335-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Spedizione stimata: 14-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Description
The product of this gene belongs to the family of G-protein coupled receptors. This family has several receptor subtypes with different pharmacological selectivity, which overlaps in some cases, for various adenosine and uridine nucleotides. This receptor is activated by ADP.Specifications
P2RY13 | |
Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Mouse, Human | |
Q9BPV8, Q9D8I2 | |
53829, 74191 | |
P2RY13 Fusion Protein Ag14108 | |
Primary | |
-20°C | |
P2RY13 |
0.38 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
FKSG77, GPCR1, GPR86, GPR94, P2RY13, P2Y13, SP174 | |
P2RY13 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |