missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ P2Y4 Monoclonal Antibody (3B4C11)
GREENER_CHOICE

Codice prodotto. 16335254
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 μL
Dimensione della confezione:
100µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
16335254 100 μL 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 16335254 Fornitore Invitrogen™ N. del fornitore MA531822

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Mouse Monoclonal Antibody

Amino acid sequence of the immunogen is proprietary. This antibody has been tested in indirect ELISA.

Receptor for UTP and UDP coupled to G-proteins that activate a phosphatidylinositol-calcium second messenger system. Not activated by ATP or ADP.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Antigene P2Y4
Applicazioni ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Classificazione Monoclonal
Clone 3B4C11
Concentrazione 1 mg/mL
Coniugato Unconjugated
Formulazione PBS with 0.05% sodium azide
Gene P2RY4
N. accesso geni P51582
Alias gene NRU; P2P; P2RY4; P2Y ATP receptor 4; P2Y purinoceptor 4; P2Y4; P2Y4 receptor; P2Y4R; P2YR4; purinergic receptor P2Y G-protein coupled 4; purinergic receptor P2Y, G-protein coupled 4; purinergic receptor P2Y, G-protein coupled, 4; pyrimidinergic receptor P2Y, G-protein coupled, 4; pyrimidinergic receptor P2Y4; RP13-26D14.5; UNR; Uridine nucleotide receptor
Simboli geni P2RY4
Specie ospite Mouse
Immunogeno Purified recombinant fragment of human P2RY4 expressed in E. coli.
Metodo di purificazione Protein G
Quantità 100 μL
Status giuridico RUO
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 5030
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Product Type Antibody
Forma Liquid
Isotype IgG1
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.