Learn More
p38α inhibitor 1, MedChemExpress
Descrizione
p38α inhibitor 1 is a p38α inhibitor extracted from patent WO 2008076265 A1.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | p38α inhibitor 1 |
| CAS | 1034189-82-6 |
| Colore | Off-White |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C22H26F2N4O2 |
| Quantità | 50 mg |
| Informazioni di solubilità | DMSO : ≥ 125 mg/mL (300.15 mM) |
| SMILES | O=C(C1=CC2=C(C=C1OC3=CC=C(F)C=C3F)C=NN2CC(C)C)NCCN(C)C |
| Molecular Weight (g/mol) | 416.46 |
| Peso formulazione | 416.46 |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only