Learn More
p38 MAPK-IN-1, MedChemExpress
Codice prodotto. 16475388
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
50mg
5mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16475388 10 mg 10mg
16461577 50 mg 50mg
16438107 5 mg 5mg
16416006 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 16475388 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY12839
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 29-09-2026
MedChemExpress p38 MAPK-IN-1 (Compound 4) is a novel potent and selective inhibitor of p38 MAPK with IC50 of 68 nM. p38 MAPK-IN-1 shows sustained levels, low clearance and good bioavailability.
p38 MAPK-IN-1 (Compound 4) is a novel potent and selective inhibitor of p38 MAPK with IC50 of 68 nM. p38 MAPK-IN-1 shows sustained levels, low clearance and good bioavailability.
Specifica
Materiale o nome chimico p38 MAPK-IN-1
CAS 1006378-90-0
Colore Off-White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C21H15F2N2O
Quantità 10 mg
Informazioni di solubilità DMSO : 8.33 mg/mL (23.84 mM; Need ultrasonic)
SMILES FC1=CC(F)=C(C2=CC=NC(C2=CC=[NH+]3[O-])=C3C4=C(C)C=CC=C4)C=C1
Molecular Weight (g/mol) 349.35
Peso formulazione 349.35
Percent Purity 98.09%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-Kinase/protease
Research purposes only