missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ p39 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Codice prodotto. 15951775
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 μL
Dimensione della confezione:
100µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
15951775 100 μL 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 15951775 Fornitore Invitrogen™ N. del fornitore PA575248

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Rabbit Polyclonal Antibody

The antibody was affinity-purified from rabbit antiserum by affinity-chromatography using epitope-specific immunogen and the purity is > 95% (by SDS-PAGE).

The protein encoded by this gene is a neuron-specific activator of CDK5 kinase. It associates with CDK5 to form an active kinase. This protein and neuron-specific CDK5 activator CDK5R1/p39NCK5A both share limited similarity to cyclins, and thus may define a distinct family of cyclin-dependent kinase activating proteins.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Antigene p39
Applicazioni Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Classificazione Polyclonal
Concentrazione 1 mg/mL
Coniugato Unconjugated
Formulazione PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
Gene CDK5R2
N. accesso geni O35926, Q13319
Alias gene B230310J22Rik; CDK5 activator 2; Cdk5r2; cyclin dependent kinase 5 regulatory subunit 2; cyclin-dependent kinase 5 activator 2; cyclin-dependent kinase 5 activator isoform p39i; cyclin-dependent kinase 5 regulatory subunit 2; cyclin-dependent kinase 5, regulatory subunit 2 (p39); NCK5AI; neuronal CDK5 activator isoform; p39; p39I; p39nck5ai; RGD1562530
Simboli geni CDK5R2
Specie ospite Rabbit
Immunogeno Synthetic peptide corresponding to amino acids 71-122 of Human p39.
Metodo di purificazione Antigen affinity chromatography
Quantità 100 μL
Status giuridico RUO
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 12570, 501164, 8941
Target Species Human, Mouse, Rat
Content And Storage Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Product Type Antibody
Forma Liquid
Isotype IgG
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.