Learn More
Novus Biologicals™ p400 293T Cell Transient Overexpression Lysate
Codice prodotto. 18694620 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
18694620 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18694620 Fornitore Novus Biologicals™ N. del fornitore H00057634T01
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 24-08-2026
Specifica
Quantità 0.1 mL
Content And Storage Store at -80C. Avoid freeze-thaw cycles.
Research Category Cancer, Tumor Suppressors
Bersaglio p400
Sinonimo CAG repeat protein 32, CAGH32hDomino, DKFZP434I225, Domino homolog, E1A binding protein p400, E1A-binding protein p400, EC 3.6.1, EC 3.6.4.-, FLJ45115, KIAA1498p400 kDa SWI2/SNF2-related protein, KIAA1818, P400, p400 SWI2/SNF2-related protein, TNRC12FLJ42018, trinucleotide repeat containing 12, Trinucleotide repeat-containing gene 12 protein
Simbolo del gene EP400