missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

p53 AIP1 Antibody [DyLight 350], Novus Biologicals Biologicals™

Codice prodotto. 30511895 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
30511895 0.1 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30511895 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP338400UV

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Rabbit Polyclonal Antibody

p53 AIP1 Polyclonal antibody specifically detects p53 AIP1 in Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Antigene p53 AIP1
Applicazioni ELISA, Western Blot
Classificazione Polyclonal
Coniugato DyLight 350
Formulazione 50mM Sodium Borate
Alias gene p53AIP1, p53-regulated apoptosis-inducing protein 1, tumor protein p53 regulated apoptosis inducing protein 1
Specie ospite Rabbit
Immunogeno Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-108 of human p53 AIP1 (NP_001238893.1).,, Sequence:, MGSSSEASFRSAQASCSGARRQGLGRGDQNLSVMPPNGRAQTHTPGWVSPCSENRDGLLPATAPGRLCSHRGADIPSFQTHQDPVTASGSSELHADCPQFRALDRAGN
Metodo di purificazione Affinity purified
Quantità 0.1 mL
Status giuridico RUO
Disciplina di ricerca Apoptosis, DNA Repair
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 63970
Target Species Mouse, Rat
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Product Type Antibody
Forma Purified
Isotype IgG
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.