missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ p53R2 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Codice prodotto. 15925505
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 μg
Dimensione della confezione:
100µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
15925505 100 μg 100µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 15925505 Fornitore Invitrogen™ N. del fornitore PA579938

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Rabbit Polyclonal Antibody

Reconstitute with 0.2 mL of distilled water to yield a concentration of 500 μg/mL. Positive Control - WB: Rat Thymus Tissue, MCF-7 Cell, A431 Cell, HELA Cell.

The p53 tumor-suppressor gene integrates numerous signals that control cell life and death. Several novel molecules involved in p53 signaling, including p53R2, Chk2, p53AIP1, Noxa, PIDD, and PID/MTA2, were recently discovered. p53R2 is a p53 inducible gene that contains a p53 binding sequence and encodes a subunit of the enzyme ribonucleotide reductase. p53R2 is induced by the reagents, ultraviolet and -gamma-irradiation that cause DNA damages. The product of p53R2 gene is directly involved in the p53 checkpoint for repair of damaged DNA. The isoform of the p53 family member p73 also induces p53R2 expression. p53R2 is an important target of p53 for tumor suppression.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Antigene p53R2
Applicazioni Western Blot
Classificazione Polyclonal
Concentrazione 500 μg/mL
Coniugato Unconjugated
Formulazione PBS with 5mg BSA and 0.05mg sodium azide, 0.05mg thimerosal
Gene Rrm2b
N. accesso geni Q6PEE3, Q7LG56
Alias gene MTDPS8A; MTDPS8B; p53-inducible ribonucleotide reductase small subunit 2 homolog; p53-inducible ribonucleotide reductase small subunit 2 short form beta; p53-inducible ribonucleotide reductase small subunit 2-like protein; p53R2; Ribonucleoside-diphosphate reductase subunit M2 B; ribonucleotide reductase M2 B (TP53 inducible); ribonucleotide reductase regulatory TP53 inducible subunit M2B; RRM2B; TP53-inducible ribonucleotide reductase M2 B
Simboli geni Rrm2b
Specie ospite Rabbit
Immunogeno A synthetic peptide corresponding to a sequence at the C-terminus of human p53R2 (318-332aa EGKTNFFEKRVSEYQ).
Metodo di purificazione Antigen affinity chromatography
Quantità 100 μg
Status giuridico RUO
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 299976, 382985, 50484
Target Species Human, Mouse, Rat
Content And Storage -20°C
Product Type Antibody
Forma Lyophilized
Isotype IgG
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.