missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

p57 Kip2 Polyclonal Antibody, Invitrogen™

Codice prodotto. 11385793
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 μL
Dimensione della confezione:
500µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11385793 500 μL 500µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 11385793 Fornitore Invitrogen N. del fornitore PA516539

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Rabbit Polyclonal Antibody

PA5-16539 targets p57Kip2 in IHC (P) applications and shows reactivity with mouse, Bovine, and Human samples. The PA5-16539 immunogen is a synthetic peptide from human p57Kip2 protein.

This gene is part of a gene cluster on chromosome Xp11.23. The encoded protein contains a zinc finger motif often found in transcriptional regulators, however, its exact function is not known. Alternative splicing results in multiple transcript variants encoding the same protein.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Antigene p57 Kip2
Applicazioni Immunohistochemistry (Paraffin)
Classificazione Polyclonal
Concentrazione 1 mg/mL
Coniugato Unconjugated
Formulazione PBS with 0.2% BSA and 0.09% sodium azide; pH 7.4
Gene CDKN1C
N. accesso geni P49918, P49919
Alias gene AL024410; Beckwith Wiedemann syndrome (WBS); BWCR; BWS; CDKI; Cdkn1c; cyclin dependent kinase inhibitor 1C; Cyclin dependent kinase inhibitor 1C (CDKN1C); cyclin-dependent kinase inhibitor 1C; cyclin-dependent kinase inhibitor 1C (P57); cyclin-dependent kinase inhibitor 1C (p57, Kip2); cyclin-dependent kinase inhibitor p57; IMAGE; KIP2; p57; p57 Kip2; p57(kip2); p57KIP2; p57KIP2 A3sh; WBS
Simboli geni CDKN1C
Specie ospite Rabbit
Immunogeno A synthetic peptide from human p57Kip2 protein
Metodo di purificazione Protein A
Quantità 500 μL
Status giuridico RUO
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 1028, 12577, 510972
Target Species Bovine, Human, Mouse
Content And Storage 4° C
Product Type Antibody
Forma Liquid
Isotype IgG
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.