Learn More
p57Kip2 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Codice prodotto. 16822295 Sfoglia Tutto Proteintech Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
20 μL
150 μL
Dimensione della confezione:
150µL
20µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16822295 20 μL 20µL
16812295 150 μL 150µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 16822295 Fornitore Proteintech N. del fornitore 233171AP20UL
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Rabbit Polyclonal Antibody
This gene is part of a gene cluster on chromosome Xp11.23. The encoded protein contains a zinc finger motif often found in transcriptional regulators, however, its exact function is not known. Alternative splicing results in multiple transcript variants encoding the same protein.
Specifica
Antigene p57Kip2
Applicazioni Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Classificazione Polyclonal
Concentrazione 0.43 mg/mL
Coniugato Unconjugated
Formulazione PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Gene CDKN1C
N. accesso geni P49918
Alias gene BWCR, BWS, CDKN1C, KIP2, p57, p57Kip2, WBS
Simboli geni CDKN1C
Specie ospite Rabbit
Immunogeno p57Kip2 Fusion Protein Ag19849
Metodo di purificazione Antigen Affinity Chromatography
Quantità 20 μL
Status giuridico RUO
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 1028
Target Species Human
Content And Storage -20°C
Product Type Antibody
Forma Liquid
Isotype IgG