missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descrizione
p70 S6 Kinase/S6K Monoclonal specifically detects p70 S6 Kinase/S6K in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Flow Cytometry.
Specifica
Specifica
| Antigene | p70 S6 Kinase/S6K |
| Applicazioni | Flow Cytometry |
| Classificazione | Monoclonal |
| Clone | OTI1G4 |
| Coniugato | PE |
| Diluizione | Flow Cytometry |
| Formulazione | PBS with 0.05% Sodium Azide |
| Alias gene | EC 2.7.11, EC 2.7.11.1, p70 ribosomal S6 kinase alpha, p70 S6 kinase alpha, p70 S6 kinase, alpha 1,70 kDa ribosomal protein S6 kinase 1, p70 S6 kinase, alpha 2, p70 S6KA, p70 S6K-alpha, p70(S6K)-alpha, p70-alpha, p70-S6K, P70S6K1, PS6K, ribosomal protein S6 kinase beta-1, Ribosomal protein S6 kinase I, ribosomal protein S6 kinase, 70kD, polypeptide 1, ribosomal protein S6 kinase, 70kDa, polypeptide 1, S6K, S6K1p70-S6K 1, S6K-beta-1, serine/threonine kinase 14 alpha, Serine/threonine-protein kinase 14A, STK14A |
| Simboli geni | RPS6KB1 |
| Specie ospite | Mouse |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?