Learn More
Dostmann Electronic™ P770 Hand-Held Meter
Marca:  Dostmann Electronic™ 50000770
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.30000kg
Codice prodotto. 11884402
  • 600.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 27-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
200 x 93 x 44 mm
200 mm
P770
300 g
850°C
-200°C to +850°C
Digital LCD
200 mm
Plastic
0.1°C respectively 0.1 %
Hand-Held Meter
-200°C