Learn More
R&D Systems™ PA 8
Codice prodotto. 18736496
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18736496 10 mg 10mg
18777306 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 18736496 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore 6657/10
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    307.00€
    289.80€ / 10mg
    Risparmia 17.20€
    5% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-10-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. PAC1 receptor antagonist
PA 8 is a PAC1 receptor antagonist. Inhibits PACAP-induced CREB phosphorylation in PAC1, but not VPAC1 or VPAC2, expressing cells. Also inhibits PACAP-induced increases in cAMP levels in vitro (IC50 = 2 nM) and PACAP-induced aversive responses and mechanical allodynia following intrathecal injection in vivo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Amino-5,8-dihydro-5-[3-methoxy-4-(2-propen-1-yloxy)phenyl]pyrido[2,3-d]pyrimidine-4,7(3H,6H)-dione
CAS 878437-15-1
Quantità 10 mg
Linea di prodotti Tocris
Formula molecolare C17H18N4O4
Peso formulazione 342.35
Purezza 98%