Learn More
PAβN dihydrochloride, MedChemExpress
Codice prodotto. 16479845
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
250 mg
Dimensione della confezione:
250mg
25mg
50mg
5mg
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16479845 250 mg 250mg
16493368 10 mg -
16489896 50 mg 50mg
16462736 25 mg 25mg
16436097 5 mg 5mg
16414616 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 16479845 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY101444A250mg
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
MedChemExpress PAβN dihydrochloride (MC-207110 dihydrochloride) is an efflux pump inhibitor.
PAβN dihydrochloride (MC-207110 dihydrochloride) is an efflux pump inhibitor.
Specifica
Materiale o nome chimico PAβN dihydrochloride
Forma fisica Solid
CAS 100929-99-5
Colore White
Quantità 250 mg
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C25H32Cl2N6O2
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-immunoregulation
Sinonimo MC-207,110 dihydrochloride Phe-Arg-β-naphthylamide dihydrochloride
Informazioni di solubilità DMSO : 83.33 mg/mL (160.41 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 14.29 mg/mL (27.51 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C([C@H](CCCNC(N)=N)NC([C@H](CC1=CC=CC=C1)N)=O)NC2=CC(C=CC=C3)=C3C=C2.Cl.Cl
Molecular Weight (g/mol) 519.47
Peso formulazione 519.47
Percent Purity 98.51%
Grado Research
Research purposes only