missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PAβN dihydrochloride, MedChemExpress

Codice prodotto. 16493368
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
250 mg
Dimensione della confezione:
250mg
25mg
50mg
5mg
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16493368 10 mg -
16489896 50 mg 50mg
16479845 250 mg 250mg
16462736 25 mg 25mg
16436097 5 mg 5mg
16414616 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 16493368 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY101444A
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello

missing translation for 'validMainframeMsg'

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

MedChemExpress PAβN dihydrochloride (MC-207110 dihydrochloride) is an efflux pump inhibitor.

PAβN dihydrochloride (MC-207110 dihydrochloride) is an efflux pump inhibitor.

Specifica

Materiale o nome chimico PAβN dihydrochloride
Forma fisica Solid
CAS 100929-99-5
Colore White
Quantità 10 mg
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C25H32Cl2N6O2
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-immunoregulation
Sinonimo MC-207,110 dihydrochloride Phe-Arg-β-naphthylamide dihydrochloride
Informazioni di solubilità DMSO : 83.33 mg/mL (160.41 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 14.29 mg/mL (27.51 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C([C@H](CCCNC(N)=N)NC([C@H](CC1=CC=CC=C1)N)=O)NC2=CC(C=CC=C3)=C3C=C2.Cl.Cl
Molecular Weight (g/mol) 519.47
Peso formulazione 519.47
Percent Purity 98.51%
Grado Research
Vedi altri risultati Mostra meno risultati

Research purposes only

Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.