Learn More
PAC-1, MedChemExpress
Codice prodotto. 16491887
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
16491887 50 mg 50mg
16465728 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 16491887 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY13523
MedChemExpress PAC-1 is a procaspase-3 activator that induces apoptosis in cancer cells with an EC50 of 2.08 μM.
PAC-1 is a procaspase-3 activator that induces apoptosis in cancer cells with an EC50 of 2.08 μM.
Specifica
Materiale o nome chimico PAC-1
CAS 315183-21-2
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C23H28N4O2
Quantità 50 mg
Sinonimo Procaspase activating compound 1
Informazioni di solubilità DMSO : 50 mg/mL (127.39 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES O=C(N/N=C/C1=CC=CC(CC=C)=C1O)CN2CCN(CC3=CC=CC=C3)CC2
Molecular Weight (g/mol) 392.49
Peso formulazione 392.49
Percent Purity 98.34%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-programmed cell death
Research purposes only