Learn More
Bryson Packaging™ Foglio di alluminio
Codice prodotto. 12379548
Cambia vista
Click to view available options
Larghezza (sistema metrico):
100 mm
500 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Larghezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
12379548 500 mm Pezzo
12309558 100 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 12379548 Fornitore Bryson Packaging™ N. del fornitore AKL300040J
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    98.10€
    23.35€ / pezzi 1
    Risparmia 74.75€
    76% Sconto
In stock
Adatta come involucro per applicazioni generiche e per numerose applicazioni di laboratorio. La lamina in alluminio Bryson Packaging™ è ideale per l'autoclavaggio. Disponibile in rotoli da 100 mm di larghezza con spessore da 18 μm e da 500 mm di larghezza con spessore da 12 μm. Rotoli da 75 m di lamina da imballaggio di qualità.
  • Suitable for general wrapping purposes and many laboratory applications, including:
    • sealing bottles
    • culture tubes
    • stopping leaks
    • reducing evaporation or heat losses
    • covering corks
    • making weighing boats or dishes
  • 75m rolls available in a variety of widths and gaugess
  • Ideal for use in autoclaves
  • Supplied in a cutter box
Specifica
Applicazioni Autoclavabile
Lunghezza (sistema imperiale) 246,1 piedi
Colore Argento metallizzato
Product Type Foglio di alluminio in dispenser
Larghezza (sistema metrico) 500 mm
Materiale Alluminio
Spessore 12 μm