Learn More
Buerkle™ Packaging Bags with Closure
Codice prodotto. 10198941 Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
80 mL
100 mL
140 mL
300 mL
400 ml
1000 ml
1500 mL
2500 mL
4500 ml
6500 mL
Lunghezza (sistema metrico):
100 mm
120 mm
130 mm
150 mm
170 mm
220 mm
250mm
300 mm
350 mm
400 mm
Larghezza (sistema metrico):
60 mm
70 mm
80 mm
100 mm
120 mm
160 mm
180 mm
200 mm
250 mm
300 mm
Unit Size:
pezzi 100
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Capacità (sistema metrico) Lunghezza (sistema metrico) Larghezza (sistema metrico) Unit Size
10198941 300 mL 150 mm 100 mm pezzi 100
30276787 140 mL 120 mm 80 mm pezzi 100
15524916 100 mL 130 mm 60 mm pezzi 100
15534916 80 mL 100 mm 70 mm pezzi 100
10742001 400 ml 170 mm 120 mm pezzi 100
10441151 1000 ml 220 mm 160 mm pezzi 100
10451151 1500 mL 250mm 180 mm pezzi 100
10765183 2500 mL 300 mm 200 mm pezzi 100
10550562 4500 ml 350 mm 250 mm pezzi 100
10061813 6500 mL 400 mm 300 mm pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Product Code. 10198941 Supplier Buerkle™ Supplier No. 23480004
In stock
Add to basket
Edge
Add to basket
Con chiusura a zip per conservazione, raccolta, protezione e spedizione. I sacchetti per confezionamento con chiusura Buerkle™ sono adatti per campioni e materiale di vendita.
Bags with a patented zipper closure. The film is waterproof and has good tear-resistance.
  • LDPE, crystal-clear
  • 0.05mm strong film
  • Suitable for use with foodstuff
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Autoclavabile Not Autoclavable
Tipo di chiusura Zipper
Colore Cristallino
Monouso Single-use
Da utilizzare con (applicazione) Per la conservazione, la raccolta, la protezione e la spedizione di campioni, materiale di vendita e alimenti
Materiale LDPE
Sterilità Non-sterile
Quantità Conf. da 100
Spessore (sistema imperiale) 0.002 in.
Dimensioni (L x P) 150 x 100 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 5.91 in.
Larghezza (sistema imperiale) 3.94 in.
Product Type Zip-seal Storage Bag
Capacità (sistema imperiale) 10.14 oz.
Capacità (sistema metrico) 300 mL
Lunghezza (sistema metrico) 150 mm
Larghezza (sistema metrico) 100 mm
Spessore (sistema metrico) 0.05mm