Learn More
Buerkle™ Packaging Bags with Closure
Codice prodotto. 30276787 Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
80 mL
100 mL
140 mL
300 mL
400 ml
1000 ml
1500 mL
2500 mL
4500 ml
6500 mL
Lunghezza (sistema metrico):
100 mm
120 mm
130 mm
150 mm
170 mm
220 mm
250mm
300 mm
350 mm
400 mm
Larghezza (sistema metrico):
60 mm
70 mm
80 mm
100 mm
120 mm
160 mm
180 mm
200 mm
250 mm
300 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 100
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Lunghezza (sistema metrico) Larghezza (sistema metrico) unitSize
30276787 140 mL 120 mm 80 mm pezzi 100
15524916 100 mL 130 mm 60 mm pezzi 100
15534916 80 mL 100 mm 70 mm pezzi 100
10198941 300 mL 150 mm 100 mm pezzi 100
10742001 400 ml 170 mm 120 mm pezzi 100
10441151 1000 ml 220 mm 160 mm pezzi 100
10451151 1500 mL 250mm 180 mm pezzi 100
10765183 2500 mL 300 mm 200 mm pezzi 100
10550562 4500 ml 350 mm 250 mm pezzi 100
10061813 6500 mL 400 mm 300 mm pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Codice prodotto. 30276787 Fornitore Buerkle™ N. del fornitore 23480003
Control Your Critical Environments
Usa il codice promozionale 28022
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Con chiusura a zip per conservazione, raccolta, protezione e spedizione. I sacchetti per confezionamento con chiusura Buerkle™ sono adatti per campioni e materiale di vendita.
Bags with a patented zipper closure. The film is waterproof and has good tear-resistance.
  • LDPE, crystal-clear
  • 0.05mm strong film
  • Suitable for use with foodstuff
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Autoclavabile Not Autoclavable
Tipo di chiusura Zipper
Colore Clear
Monouso Single-use
Da utilizzare con (applicazione) For Storing, Collecting, Protecting and Shipping of Specimens, Samples and Sales Products and Foodstuffs
Materiale LDPE
Sterilità Non-sterile
Quantità 100/Pk.
Spessore (sistema imperiale) 0.002 in.
Dimensioni (L x P) 120 x 80 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 4.72 in.
Larghezza (sistema imperiale) 3.15 in.
Product Type Zip-seal Storage Bag
Capacità (sistema imperiale) 4.73 oz.
Capacità (sistema metrico) 140 mL
Lunghezza (sistema metrico) 120 mm
Larghezza (sistema metrico) 80 mm
Spessore (sistema metrico) 0.05 mm