Descrizione
Suitable for food or building material industries and non-aggressive chemicals in environmental protection, hosptials and household. Features strong handle and quality closure for product safety.
- Polipropilene bianco
- Air-tight closure
- Includes lid
Specifica
Specifica
| Product Type | Secchio per conservazione |
| Capacità (sistema metrico) | 3 L |
| Materiale | Polipropilene |
| Colore | Bianco |
| Diametro (sistema metrico) parte superiore | 225 mm |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Adatto per l'industria alimentare o dei materiali edili e per sostanze chimiche non aggressive in applicazioni domestiche, ospedaliere o di salvaguardia dell'ambiente. |
| Altezza (sistema metrico) con chiusura | 123 mm |
| Include | Chiusura di qualità con coperchio robusto |
| Quantità | Ciascuno |