Learn More
Buerkle™ Packaging Buckets
Codice prodotto. 11871101 Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
1 L
2 L
3 L
5 l
10 L
Diametro (sistema metrico) parte superiore:
132 mm
175 mm
225 mm
268 mm
Altezza (sistema metrico) con chiusura:
123 mm
131 mm
132 mm
194 mm
263 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Diametro (sistema metrico) parte superiore Altezza (sistema metrico) con chiusura Dimensione della confezione
11871101 10 L 268 mm 263 mm Pezzo
11831091 1 L 132 mm 131 mm Pezzo
11841091 2 L 175 mm 132 mm Pezzo
11851091 3 L 225 mm 123 mm Pezzo
11861091 5 l 225 mm 194 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 11871101 Fornitore Buerkle™ N. del fornitore 23270010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9.00€
    5.50€ / pezzi 1
    Risparmia 3.50€
    38% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
In polipropilene, per garantire resistenza e durata. ™
Suitable for food or building material industries and non-aggressive chemicals in environmental protection, hosptials and household. Features strong handle and quality closure for product safety.
  • Polipropilene bianco
  • Air-tight closure
  • Includes lid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Secchio per conservazione
Capacità (sistema metrico) 10 L
Graduazioni None
Materiale Polipropilene
Autoclavabile Autoclavable
Colore Bianco
Diametro (sistema metrico) parte superiore 268 mm
Da utilizzare con (apparecchiatura) Adatto per l'industria alimentare o dei materiali edili e per sostanze chimiche non aggressive in applicazioni domestiche, ospedaliere o di salvaguardia dell'ambiente.
Altezza (sistema imperiale) con chiusura 10.35 in.
Altezza (sistema metrico) con chiusura 263 mm
Include Chiusura di qualità con coperchio robusto
Quantità Ciascuno