Learn More
MedChemExpress Paclitaxel
Specifica
Specifica
| Content And Storage | 4°C, protect from light∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light) |
| Peso molecolare | 853.91 g/mol |
| Shipping Condition | Room temperature |
| Da utilizzare con (applicazione) | Cancer-programmed cell death |
| CAS | 33069-62-4 |
| Product Type | Natural Products |
| Purezza | 98.12% |
| Solubilità | DMSO : 100 mg/mL (117.11 mM∣Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble) |
| Bersaglio | Microtubule/Tubulin∣ADC Cytotoxin∣Apoptosis∣Autophagy |
| Quantità | 500 mg |