General Description
- Paclitaxel is a naturally ocurring compound originally isolated from the tree T. brevifolia
- Paclitaxel binds tubulin and stabilizes microtubule formation, preventing disassembly
- Paclitaxel is used as a drug to arrest cells at the mitotic checkpoint and block cell cycle progression, thus inducing death of cancer cells
Applications
- Paclitaxel can be used in preclinical laboratory research on diseases such as cancer, heart disease, inflammatory disorders, and hepatic fibrosis
- Paclitaxel can be used as a tool in cell biology to study mitotic checkpoint arrest conditions and downstream signaling cascades
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | Paclitaxel |
| Nota nome | 99+% |
| Punto di fusione | 213.0°C to 216.0°C |
| Colore | White |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Intervallo percentuale saggio | 99% min. (HPLC) |
| Quantità | 1 mg |
| Indice di Merck | 15, 7081 |
| Informazioni di solubilità | Solubility in water: sparingly soluble. Other solubilities: soluble in methanol,dmso,acetonitrile |
| Peso formulazione | 853.9 |
| Show More |
Safety and Handling
- Paclitaxel
- Pericolo
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 4
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Tossicità per la riproduzione Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- H361-Sospettato di nuocere alla fertilità o al feto.
- H413-Può essere nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.