Learn More
Paclitaxel, Mikromol™
Descrizione
Paclitaxel
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Paclitaxel |
| CAS | 33069-62-4 |
| Nomi componenti o analita | Paclitaxel |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Formula molecolare | C47 H51 N O14 |
| Certificazione/Conformità | ISO 17034 |
| Sinonimo | Paclitaxel, 5beta,20-Epoxy-1,7beta-dihydroxy-9-oxotax-11-ene-2alpha,4,10beta,13alpha-tetrayl 4,10-diacetate 2-benzoate 13-[(2R,3S)-3-(benzoylamino)-2-hydroxy-3-phenylpropanoate], Taxol, Docetaxel Anhydrous Impurity F, Docetaxel Impurity F |
| InChI Formula | InChI=1S/C47H51NO14/c1-25-31(60-43(56)36(52)35(28-16-10-7-11-17-28)48-41(54)29-18-12-8-13-19-29)23-47(57)40(61-42(55)30-20-14-9-15-21-30)38-45(6,32(51)22-33-46(38,24-58-33)62-27(3)50)39(53)37(59-26(2)49)34(25)44(47,4)5/h7-21,31-33,35-38,40,51-52,57H,22-24H2,1-6H3,(H,48,54)/t31-,32-,33+,35-,36+,37+,38-,40-,45+,46-,47+/m0/s1 |
| SMILES | CC(=O)O[C@H]1C(=O)[C@]2(C)[C@@H](O)C[C@H]3OC[C@@]3(OC(=O)C)[C@H]2[C@H](OC(=O)c4ccccc4)[C@]5(O)C[C@H](OC(=O)[C@H](O)[C@@H](NC(=O)c6ccccc6)c7ccccc7)C(=C1C5(C)C)C |
| IUPAC Name | 5β,20-Epoxy-1,7β-dihydroxy-9-oxotax-11-ene-2α,4,10β,13α-tetrayl 4,10-diacetate 2-benzoate 13-[(2R,3S)-3-(benzoylamino)-2-hydroxy-3-phenylpropanoate] |
| Vedi altri risultati |