Learn More
Fisherbrand™ Paddle Blender Sacchetti
Codice prodotto. 17359912 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
400 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 500
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
17359912 400 mL pezzi 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17359912
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    117.00€
    93.13€ / pezzi 500
    Risparmia 23.87€
    20% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 16-12-2026
Le borse Fisherbrand Paddle Blender si adattano al Fisherbrand Paddle Blender e ad altre marche.
  • Sterile, sacchetti da 400 mL
  • LeDPE vergine di alta qualità
  • Risistente a strappi e lacrime
  • Adatta la maggior parte dei frullatori a pale
  • Disponibile con o senza filtro
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) Alimenti e altri campioni
Da utilizzare con (apparecchiatura) Frullatori a pale
Dimensioni (L x P) 300 x 180 mm
Capacità (sistema metrico) 400 mL