Learn More
Paeonol, TRC
Codice prodotto. 30415035
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
30415035 25 g
30409821 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30415035 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCP13384025G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 552-41-0
Formula molecolare C9 H10 O3
Molecular Weight (g/mol) 166.17
Sinonimo Ethanone, 1-(2-hydroxy-4-methoxyphenyl)-, Acetophenone, 2'-hydroxy-4'-methoxy- (7CI,8CI), Peonol (6CI), 1-(2-Hydroxy-4-methoxyphenyl)ethan-1-one, 1-(2-Hydroxy-4-methoxyphenyl)ethanone, 1-(4-Methoxy-2-hydroxyphenyl)ethanone, 2-Acetyl-5-methoxyphenol, 2-Hydroxy-4-methoxyphenyl methyl ketone, 2'-Hydroxy-4'-methoxyacetophenone, 4-Methoxy-2-hydroxyacetophenone, 4-O-Methylresacetophenone, 4'-Methoxy-2'-hydroxyacetophenone, NSC 401442, Paconol, Paeonol, Paeonolum, Resacetophenone 4-O-methyl ether
IUPAC Name 1-(2-hydroxy-4-methoxyphenyl)ethanone
SMILES COc1ccc(C(=O)C)c(O)c1
Specifica
Materiale o nome chimico Paeonol
Quantità 25 g
InChI Formula InChI=1S/C9H10O3/c1-6(10)8-4-3-7(12-2)5-9(8)11/h3-5,11H,1-2H3
Peso formulazione 166.063