Learn More
Polynuclear Aromatic Hydrocarbons Combination Mix, SPEX CertiPrep™
Codice prodotto. 15295856 Sfoglia Tutto SPEX Certiprep Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mL
Dimensione della confezione:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15295856 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15295856 Fornitore SPEX Certiprep N. del fornitore 8310A
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    138.00€
    121.41€ / 1mL
    Risparmia 16.59€
    12% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Includes
Autosampler Vial, NIST Traceable Certificate of Analysis accredited to ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34, Safety Data Sheet
ISO/IEC Guide 34 Certified, NIST-Traceable Certified Reference Material
Organic Standard manufactured for GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and other analytical instrumentation
AnalyteCAS No.Concentration
Acenaphthene83-32-9500μg/mL
Acenaphthylene208-96-8500μg/mL
Anthracene120-12-7500μg/mL
Benz(a)anthracene56-55-3500μg/mL
Benzo(a)pyrene50-32-8500μg/mL
Benzo(b)fluoranthene205-99-2500μg/mL
Benzo(g,h,i)perylene191-24-2500μg/mL
Benzo(k)fluoranthene207-08-9500μg/mL
Chrysene218-01-9500μg/mL
Dibenz(a,h)anthracene53-70-3500μg/mL
Fluoranthene206-44-0500μg/mL
Fluorene86-73-7500μg/mL
Indeno(1,2,3-c,d)pyrene193-39-5500μg/mL
Naphthalene91-20-3500μg/mL
Phenanthrene85-01-8500μg/mL
Pyrene129-00-0500μg/mL
Certifications
Accredited by A2LA for ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34 and certified by UL-DQS to ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA Complaint
Specifica
Materiale o nome chimico PAH Combination Mix
Nota nome SW-846 Method 8310
Imballaggio 2mL amber prescored glass ampule
Concentration or Composition Notes Certificate of Analysis reports target analytes to a ±2% accuracy and correct for raw material purity.
Metodi For US EPA Methods 8151, 8310
Tecnica AA, ICP
Da utilizzare con (apparecchiatura) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and Other Analytical Instrumentation
Tipo Certified Reference Material
Solvent or Matrix Acetonitrile
Quantità 1 mL
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • PAH Combination Mix
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • cancerogenicità Categoria 1B
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H350-Può provocare il cancro.
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
  • P101-In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.
  • P102-Tenere fuori dalla portata dei bambini.
  • P103-Leggere l'etichetta prima dell'uso.
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P405-Conservare sotto chiave.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: acetonitrile, benzo[a]pyrene, benz[a]anthracene, dibenz[a, h]anthracene
Product intended for laboratory use only