Learn More
PAH Mixture 163 2000 μg/mL in Dichloromethane, Dr. Ehrenstorfer
Click to view available options
Quantità:
5 x 1 mL
Dimensione della confezione:
5mL
Specifica
Specifica
| CAS | 90-12-0, 91-57-6, 83-32-9, 208-96-8, 260-94-6, 120-12-7 |
| Quantità | 5 x 1 mL |
| Certificazione/Conformità | ISO 17034 |
| Solvente o matrice | Dichloromethane |